Learn More
5-Methyl-2-(trifluormethyl)-3-furansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 248.61 |
| Reinheit (%) | 97% |