Learn More
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10015963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10015963 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10015963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127880025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-79-2
MDL-Nummer MFCD00005439
InChI-Schlüssel VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
PubChem CID 74713
IUPAC-Name 5-Methylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6O2S
Menge 2.5 g
Beilstein 18, 295
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.