Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30482107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482107 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32744050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-nitrophenol
CAS 700-38-9
Summenformel C7 H7 N O3
Menge 50 g
Synonym Phenol, 5-methyl-2-nitro-, m-Cresol, 6-nitro- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-5-methylphenol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 3-Methyl-6-nitrophenol, 6-Nitro-3-methylphenol, 6-Nitro-m-cresol, NSC 3142
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Methyl-2-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Formelmasse 153.0426