missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyl-2-Hexanon 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11308536
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11308536

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17584.0F

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 110-12-3 | C7H14O | 114.188 g/mol

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Wasserlöslich. (5.4 g/l)

Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-12-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00008950
InChI-Schlüssel FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
IUPAC-Name 5-Methylhexan-2-on
SMILES CC(C)CCC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-hexanone
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Brechungsindex 1.4075
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2302
Beilstein 506163
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (5.4g/L)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt