Learn More
5-Methyl-2-Hexanon, 99 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-hexanon |
| Dichte | 0.814 g/ml bei 25 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2CHCH2CH2COCH3 |
| Menge | 20 l |
| UN-Nummer | UN2302 |
| Beilstein | 506163 |
| Formelmasse | 114.19 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |