Learn More
5-Methyl-2'-desoxycytidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496861 25 mg -
11486861 10 mg -
11475266 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496861 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219888325
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5-Methyl-2'-desoxycytidin, weißes Pulver
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin in einsträngiger DNA kann in cis wirken, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
  • Es wurde in der Epigenetikforschung verwendet, um die Dynamik des DNA-Methylierungsmusters bei der Kontrolle der Genexpression zu untersuchen.
  • Ein Cytidin-Analogon und ein Isoster von Thymidin.
  • 5-Methyl-2'-Desoxycytidin ist ein Pyrimidin-Nukleosid, das bei der Integration in einsträngige DNA in cis wirken kann, um eine de-novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
Chemische Identifikatoren
CAS 838-07-3
MDL-Nummer MFCD00006549
InChI-Schlüssel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Schmelzpunkt 217 °C bis 219 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität 99,6 Flächen % (HPLC)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Summenformel C10H15N5O3
Brechungsindex 1.694 (Lit.)
Menge 25 mg
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Löslichkeitsinformationen Löslich in 1 N NaOH.
Optische Drehung [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (Lit.)
Molekulargewicht (g/mol) 241.2
Formelmasse 241.2
Dampfdruck 8,85E-12 mmHg bei 25 °C (lit.)
Physikalische Form Pulver