missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyl-2'-Deoxycytidin, TRC

Artikelnummer. 30011001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011001 100 mg 100 Milligramm
30006704 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 838-07-3
Summenformel C10 H15 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-5-methyl-, 2'-Deoxy-5-methyl-cytidine, 2'-Deoxy-5-methylcytidine, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 5-Methyldeoxycytidine
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxy Cytidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formelmasse 241.1063
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.