Learn More
5-Methyl-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406728 5 g 5 Gramm
15416728 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60248.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4076-36-2 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1H-tetrazol wird bei der Herstellung neuartiger Antimykotika verwendet, die aus N-Iodpropargylazolen und N-Triiodallylazolen abgeleitet sind. 5-Methyltetrazole werden auch bei der Herstellung neuartiger Chinolin-Derivate gegen Mykobakterium tuberculosis eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4076-36-2
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.082
MDL-Nummer MFCD00129971
InChI-Schlüssel XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 138107
IUPAC-Name 5-Methyl-2H-Tetrazol
SMILES CC1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1H-tetrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Methyl-1H-tetrazole