Learn More
5-Methyl-1H-benzotriazol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10367460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10367460 10 g Glasflasche 10 Gramm
10276190 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188000100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-85-6
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005702
InChI-Schlüssel LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC-Name 5-Methyl-2H-Benzotriazol
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80.0°C to 84.0°C
Farbe Creme bis Beige
Siedepunkt 210.0°C to 212.0°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 26, 58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.0g/L (25 c). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in methanol and ethanol
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1H-benzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.