Learn More
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10661283 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10029141 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661283 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15509CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 153863-35-5
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD02682046
InChI-Schlüssel JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776440
IUPAC-Name -(5-Methyl-1-Nitroimidazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%