Learn More
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695158
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
153863-35-5
C11H12N2O
188.23
MFCD02682046
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
2776440
-(5-Methyl-1-Nitroimidazol-4-yl)ethanol
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
153863-35-5
C11H12N2O
188.23
MFCD02682046
JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
2776440
-(5-Methyl-1-Nitroimidazol-4-yl)ethanol
CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%