Learn More
5-Methyl-1-Hexyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450368
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53490.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 61996-79-0 | C7H12O | 112.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61996-79-0
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00041606
InChI-Schlüssel NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyn-3-ol, acmc-209myn, 5-methyl-hex-1-yn-3-ol, 1-hexyn-3-ol,5-methyl, 1-hexyn-3-ol, 5-methyl
PubChem CID 143856
IUPAC-Name 5-Methylhex-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)CC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Dichte 0.86
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1741083
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%