Learn More
5-Methyl-1-benzothiophen-2-ylboronsäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO00912EA
Additional Details : CAS : 136099-65-5 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205964
  • 650.70 CHF / 10 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
136099-65-5
192.039
5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
(5-Methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronsäure
C9H9BO2S
DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
2794641
B(C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)C)(O)O
Spezifikation
10g
Bernsteinfarbene Glasflasche
97%
5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
B(C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)C)(O)O
192.039
192.05
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
136099-65-5
C9H9BO2S
DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
(5-Methyl-1-benzothiophen-2-yl)boronsäure
2794641
97%
Videos
SDS missing translation for 'documents'