Learn More
5-Methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10262592 250 mg 250 Milligramm
10049281 1 g 1 Gramm
10193084 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10262592 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD04550CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 499771-21-0
Summenformel C11H8F3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 271.199
InChI-Schlüssel IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC-Name 5-Methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]triazol-4-carboxylsäure
SMILES CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 271.2
Reinheit (%) 97%