Learn More
5-Methyl-1,3-oxazol-4-carbonsäure, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077504
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
5-Methyl-1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
103879-58-9
C5H5NO3
127.1
QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
11355484
5-Methyl-1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 149.0°C to 153.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.