Learn More
5-Methoxytryptaminhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methoxytryptamine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 245°C to 250°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3717598 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,6002 |
| Formelmasse | 226.71 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO– Nur für Forschungszwecke