Learn More
5-Methoxypiperonal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388035 25 g 25 Gramm
11368035 1 g 1 Gramm
11378035 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08213.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5780-07-4 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
5-Methoxypiperonal is used in the synthesis of oxazole combretastatin A-4 analogs showing anti-tumor activity. It is also used in the synthesis of endothelin-A antagonist ABT-546, and further in the synthesis of antidepressant rolipram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methoxypiperonal wird bei der Synthese von Oxazol Combretastatin A-4 Analoga verwendet, diese zeigen die Aktivität von Antitumoren. Wird auch in der Synthese von Endothelin-A-Antagonisten ABT-546 und weiter in der Synthese von Antidepressiva rolipram verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5780-07-4
MDL-Nummer MFCD00016900
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxypiperonal
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Summenformel C9H8O4
Menge 25 g
Beilstein 384077
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym myristicin aldehyde, 3-methoxy-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, 3-methoxypiperonal, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxy, 5-methoxypiperonal, 7-methoxy-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxy-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 7-methoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldehyde, 7-methoxybenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel LOFRBHZYZCIOJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC2=C1OCO2)C=O
IUPAC-Name 7-Methoxy-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
PubChem CID 22016
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%