Learn More
5-Methoxyindol-2-Carbonsäure 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10695552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695552 10 g Glasflasche 10 Gramm
10336720 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695552 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125900100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4382-54-1
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00005614
InChI-Schlüssel YEBJVSLNUMZXRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, 5-methoxy-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy, acide methoxy-5 indole carboxylique-2, acide methoxy-5 indole carboxylique-2 french, 5-methoxyindol-2-carboxylic acid, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylicacid, pubchem1702, acmc-209jvj
PubChem CID 20401
IUPAC-Name 5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197.0°C to 201.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 22, II, 169
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver