Learn More
5-Methoxy-7-methylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15449638
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
61019-05-4
C10H11NO
161.204
MFCD09027022
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
12338917
5-Methoxy-7-Methyl-(1H)-Indol
CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
61019-05-4
C10H11NO
161.204
MFCD09027022
YGPVRHHGKCQSIL-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-7-methylindole, 1h-indole, 5-methoxy-7-methyl, ksc612k7l, 5-methoxy7-methyl-1h-indole
12338917
5-Methoxy-7-Methyl-(1H)-Indol
CC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CN2
5-Methoxy-7-methylindole is employed as a intermediate for chemical research and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methoxy-7-methylindol wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung und Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-7-methylindole
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest