Learn More
5-Methoxy-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388056 25 g 25 Gramm
11378056 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13346.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1882-69-5
Summenformel C8H6NO5
Molekulargewicht (g/mol) 196.14
MDL-Nummer MFCD00151836
InChI-Schlüssel URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-nitrobenzoat
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 130°C to 135°C
Menge 25 g
Beilstein 1877657
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 97%