Learn More
5-Methoxy-2-nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10758742 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758742 5 g Glasflasche 5 Gramm
10285431 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758742 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334930050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1882-69-5
Summenformel C8H6NO5
Molekulargewicht (g/mol) 196.14
MDL-Nummer MFCD00151836
InChI-Schlüssel URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
PubChem CID 339209
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-nitrobenzoat
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Farbe Beige bis Grau oder Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.