Learn More
5-Methoxy-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30137921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137921 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3367955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50868-72-9
Summenformel C8 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 137.179
Synonym 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-Methylanilin
SMILES COc1ccc(C)c(N)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-methylaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 137.0841