Learn More
5-Methoxy-2-methyl-3-indolessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183620 1 g Glasflasche 1 Gramm
10367120 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2882-15-7 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2882-15-7
Summenformel C12H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD00005618
InChI-Schlüssel TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid, 5 miaa, 2-5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl, n-deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 5-methoxy-methylindoleacetic acid, deschlorobenzoyl indomethacin, 5-methoxy-2-methyl indole acetic acid
PubChem CID 76151
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-2-Methyl-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver