Learn More
5-Methoxy-2-Mercapptobenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30010347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010347 5 g 5 Gramm
30003676 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2627605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37052-78-1
Summenformel C8 H8 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
Synonym 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methoxy- (9CI, ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione (ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxybenzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole, 2-Thio-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 5-Methoxy-1H-benzoimidazole-2-thiol, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-Methoxy-2-mercapto-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
IUPAC-Name 5-Methoxy-1H-Bensimidazol-2-Thiol
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Formelmasse 180.0357
Reinheit (%) >95%