Learn More
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Omeprazolsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 17922116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922116 25 mg 25 Milligramm
17920396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17922116 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Omeprazolsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Omeprazole sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Esomeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole USP Related Compound A, Omeprazole USP RC A, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Omeprazole Sulphone, Omeprazole Related Compound A, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity D, Esomeprazole Sodium Impurity D, Omeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D, Esomeprazole Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 361.42
Menge 25 mg
Formelmasse 361,1096 g/mol