Learn More
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol, Mikromol™
Beschreibung
5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol |
| CAS | 37052-78-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H8 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Esomeprazole Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), Omeprazole USP Related Compound B, Omeprazole USP RC B, 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Omeprazole Related Compound B, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity A, Esomeprazole Sodium Impurity A, Omeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A, Esomeprazole Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1 |
| IUPAC-Name | 5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol |
| Mehr anzeigen |