Learn More
5-Methoxy-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methoxy-1-tetralone |
| Schmelzpunkt | 86°C to 91°C |
| Siedepunkt | 160°C to 162°C (7 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2047383 |
| Formelmasse | 176.22 |
| Reinheit (%) | 97% |