Learn More
5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042390
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
5111-70-6
C10H10O2
162.19
MFCD00003789
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
78787
5-Methoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
5111-70-6
C10H10O2
162.19
MFCD00003789
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
78787
5-Methoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1-indanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Braun-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 08, II, 152
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxy-1-indanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.