Learn More
5-Methoxy-1-Indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317606 5 g 5 Gramm
11307606 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11165.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5111-70-6
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00003789
InChI-Schlüssel QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
IUPAC-Name 5-Methoxy-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-1-indanone
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 5 g
Beilstein 1282137
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%