Learn More
5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion Kaliumsalz, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369728 10 g 10 Gramm
11359728 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044219.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komplexierungsreagenz für Bi, Te, Se und andere Metallionen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6336-51-2
Summenformel C8H5KN2S3
Molekulargewicht (g/mol) 264.42
MDL-Nummer MFCD00014092
InChI-Schlüssel QSKDCVGFAPHSHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, 3-phenyl-, potassium salt, 3-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione potassium, potassium 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 3-phenyl-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione potassium, 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h thione potassium salt
PubChem CID 2775614
IUPAC-Name Kalium;4-Phenyl-5-Sulfanyliden-1,3,4-Thiadiazol-2-Thiolat
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=S)SC(=N2)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)thione potassium salt
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 264.43
Physikalische Form Pulver