Learn More
5-Mercapto-1-methyltetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414407
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414407 5 g 5 Gramm
11424407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20443.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13183-79-4
Summenformel C2H4N4S
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
MDL-Nummer MFCD00037317
InChI-Schlüssel XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2723772
IUPAC-Name 1-Methyl-2H-Tetrazol-5-Thion
SMILES CN1NN=NC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 5 g
Formelmasse 116.14
Reinheit (%) 98%