Learn More
5 M (5 N) Natriumhydroxid, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11502962 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
5 M (5 N) Natriumhydroxid, analytische volumetrische Lösung (AVL), 5 l
Artikelnummer. 11502962
Marke: Reagecon S25005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-Base-Titrationen
  • Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
  • Getestet bis ± 0,1 %
  • Kann für manuelle oder, häufiger, automatische Titrationen verwendet werden
Spezifikation
Konzentration 5 M
UN-Nummer 1824
Menge 5 L
Verpackung HDPE-Kanister
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 5.0N (5.0M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide