Learn More
5-Keto-D-Gluconsäure-Kaliumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438479
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438479 5 g 5 Gramm
15428479 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66916.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5447-60-9 | C6H10KO7 | 233.237 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 50 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme, Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H10KO7
Molekulargewicht (g/mol) 233.237
MDL-Nummer MFCD00069562
InChI-Schlüssel BJBNFUCYWPVFKM-YMDUGQBDSA-N
Synonym potassium 5-ketogluconate
PubChem CID 131855000
IUPAC-Name Kalium;(2R,3S,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexansäure
SMILES C(C(=O)C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Keto-D-gluconic acid potassium salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 50mg/ml
Formelmasse 232.23
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Pulver