Learn More
5-Isocyanat-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522334 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10136733 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522334 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41406CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-16-8
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.19
MDL-Nummer MFCD09702358
InChI-Schlüssel RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229489
SMILES CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
IUPAC-Name 5-Isocyanato-1-Methylindol
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 97%