Learn More
5-Iodovanillin, TRC
Artikelnummer. 30398266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398266 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI68551010G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodovanillin
CAS 5438-36-8
Summenformel C8H7IO3
Menge 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(I)c1O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 278.04
Formelmasse 277.944