Learn More
5-Iodovanillin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Iodovanillin |
| CAS | 5438-36-8 |
| Summenformel | C8H7IO3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)cc(I)c1O |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.04 |
| Formelmasse | 277.944 |