Learn More
5-Jodvanillin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432158 250 g 250 Gramm
11412158 10 g 10 Gramm
11422158 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15162.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5438-36-8
Summenformel C8H7IO3
Molekulargewicht (g/mol) 278.045
MDL-Nummer MFCD00006941
InChI-Schlüssel FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-iod-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodovanillin
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Geruch Irritating
Menge 250 g
Beilstein 2049762
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 278.05
Reinheit (%) 98%