Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Ioduracil, 99 %
Artikelnummer. 10453035 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453035 50 g Glasflasche 50 Gramm
10563781 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453035 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228160500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-07-1
Summenformel C4H3IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237.98
MDL-Nummer MFCD00006020
InChI-Schlüssel KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES IC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodouracil
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270.0°C to 274.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ammonia water and other alkalines
Formelmasse 237.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fluffiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodouracil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.