Learn More
5-Iodsalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499197
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21291.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 119-30-2 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
2-hydroxy-5-iodobenzoic acid is a reagent in various organic chemical reactions leading to pharmaceutical compounds. It is involved in the synthesis of labeled benzamide analogs for tumor imaging as well as the synthesis of the dye, Congo Red, for biological analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-5-Iodobenzoesäure ist ein Reagenz in verschiedenen organischen chemischen Reaktionen, die zu pharmazeutischen Verbindungen führen. Es ist an der Synthese markierter Benzamid-Analoga für die Tumorbildgebung sowie an der Synthese des Farbstoffs Congo Red für biologische Analysen beteiligt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-30-2
Summenformel C7H5IO3
Molekulargewicht (g/mol) 264.018
MDL-Nummer MFCD00002458
InChI-Schlüssel SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
PubChem CID 8388
IUPAC-Name 2-hydroxy-5-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodosalicylic acid
Schmelzpunkt 194°C to 199°C
Menge 500 g
Beilstein 2090443
Formelmasse 264.02
Reinheit (%) 97%