Learn More
5-Iodosalicylic Acid 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10272652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10272652
Marke: Thermo Scientific Acros 122420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodosalicylic acid
Namenshinweis 97%
CAS 119-30-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196°C to 201°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5IO3
MDL-Nummer MFCD00002458
Menge 5 g
Beilstein 10, 112
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
InChI-Schlüssel SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
IUPAC-Name 2-hydroxy-5-Iodbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 264.018
PubChem CID 8388
Formelmasse 264.01
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.