Learn More
5-Jod-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392979
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392979 1 g 1 Gramm
15457725 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27790.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 677327-29-6
Summenformel C11H15IN2O
Molekulargewicht (g/mol) 318.16
MDL-Nummer MFCD04218302
InChI-Schlüssel LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
PubChem CID 977179
IUPAC-Name N-(5-Iod-3-methylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Menge 1 g
Formelmasse 318.16
Reinheit (%) 95%