Learn More
5-Iod-2-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487236
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11487236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25557.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 77770-09-3 | C7H8INO | 249.051 g/mol
5-Iodo-2-methoxyaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iod-2-Methoxyanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.87 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77770-09-3
Summenformel C7H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 249.051
MDL-Nummer MFCD03095407
InChI-Schlüssel KCAGMESWEMVFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-iodoanisole, 5-iodo-o-anisidine, 2-methoxy-5-iodoaniline, benzenamine, 5-iodo-2-methoxy, 4-methoxy-3-amino-1-iodobenzene, 5-iodo-2-methoxybenzenamine, 5-iodo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-4-iodoanisole 5-iodo-2-methoxyaniline
PubChem CID 12905382
IUPAC-Name 5-Iod-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-methoxyaniline
Schmelzpunkt 86°C to 87°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.87g/L @ 25°C.
Formelmasse 249.05
Reinheit (%) 97%