Learn More
5-Iod-2'-Desoxyuridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453040 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453040 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453040 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02100357.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45 CHF
    46.16 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 2.29 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aktiv gegen Vaccinia-Virus (Orthopoxviren). 5-Iod-2'-Desoxyuridin, MP Biomedicals ist ein Pyrimidin-Analogon (halogeniertes Thymidin), das mit Thymidin um den Einbau in die DNA replizierender Zellen konkurriert. Diese Inkorporation führt zu Strahlensensitivität
Spezifikation
CAS 54-42-2
Schmelzpunkt 196 °C bis 197 °C (Literatur)
Dichte 2,148 g/cm3 (Lit.)
Summenformel C9H11IN2O5
MDL-Nummer MFCD00134656
Menge 250 mg
Synonym Idoxuridin, 5-iodo-2'-desoxyuridin, 5-Iododeoxyuridin, Iododeoxyridin, Iodoxuridin, Idoxen, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit bei 25 °C in mg/ml: 2,0 in Wasser; 2,0 in 0,2N HCl; 74,0 in 0,2N NaOH; 4,4 in Methanol; 2,6 in. Alc; 0,014 in Ether; 0,003 in Chloroform; 1,6 in Aceton; 1,8 in Ethylacetat; 5,7 in Dioxan.
InChI-Schlüssel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 354.10
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Formelmasse 354.1
Reinheit (%) ∼99 % durch HPLC
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine