Learn More
5-Jod-2'-Desoxyuridin, ∼99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463040 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463040 1 g 1 Gramm
11473040 5 g 5 Gramm
11483040 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463040 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210035701
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
5-Iodo-2'-Desoxyuridin (5-IUdR; IdUrd) ist ein Pyrimidin-Analog (halogeniertes Thymidin), das eine antivirale Aktivität mit dem Vaccinia-Virus (Orthopoxviren) aufweist; IdUrd wird als Radiosensibilisator in Studien über Humankrebs eingesetzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-42-2
Summenformel C9H11IN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.10
MDL-Nummer MFCD00134656
InChI-Schlüssel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym Idoxuridin, 5-iodo-2'-desoxyuridin, 5-Iododeoxyuridin, Iododeoxyridin, Iodoxuridin, Idoxen, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-Dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2'-Deoxyuridin
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∼ 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 354.1
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine