Learn More
5-Iod-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10715652 1 g Glasflasche 1 Gramm
10545680 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10715652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435710010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 55919-82-9 | C7H5IN2 | 244.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55919-82-9
Summenformel C7H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 244.03
MDL-Nummer MFCD07781642
InChI-Schlüssel CGCHCLICSHIAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoindazole, 1h-indazole, 5-iodo, 5-iodo 1h indazole, 5-iodanyl-1h-indazole, 5-iodio-1h-indazole, pubchem20575, d07ovy, indazole, 5-iodo, 5-iodo-1h-indazole
PubChem CID 21894739
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)C=NN2
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-1H-indazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Farbe Violett bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.03
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Iodo-1H-indazole, 95%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.