Learn More
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene is used as a primary and secondary intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzen wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1529690 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 294.09 |
| Reinheit (%) | ≥98% |