Learn More
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358396 1 g 1 Gramm
11368396 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17414.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25245-29-8 | C9H11IO3 | 294.09 g/mol
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene is used as a primary and secondary intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzen wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25245-29-8
Summenformel C9H11IO3
Molekulargewicht (g/mol) 294.09
MDL-Nummer MFCD01318153
InChI-Schlüssel IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyiodobenzene, benzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy, acmc-1cfcc, 3,4,5-trimethoxy-iodobenzene, 3,4,5-trimethoxyphenyl iodide, 3,4,5-trimethoxy-iodo-benzene, 1-iodo-3,4,5-trimethoxybenzene, 1,2,3-trimethoxy-5-iodobenzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy-benzene, 5-iodanyl-1,2,3-trimethoxy-benzene
PubChem CID 298133
IUPAC-Name 5-Iod-1,2,3-trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(I)=CC(OC)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 1529690
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) ≥98%