Learn More
5-Imidazolecarboxaldehyde, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Imidazolecarboxaldehyde |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6) |
| Formelmasse | 96.0324 |