Learn More
5-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431379 1 g 1 Gramm
15441379 5 g 5 Gramm
15451379 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64265.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15069-92-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Useful synthetic intermediate. Also intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15069-92-8
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00661309
InChI-Schlüssel CGRRUFNHHQCLDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxypicolinic acid, 5-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-pyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-3-pyridinol, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, pubchem10094, 5-hydroxypicolinic acidn, acmc-209d4x, ksc171o9d
PubChem CID 268740
IUPAC-Name 5-Hydroxypyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 260°C to 264°C
Menge 1 g
Beilstein 116009
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,dimethyl sulfoxide ,ethanol and methanol.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest