Learn More
5-Hydroxypicolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30395607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395607 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95127510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Summenformel C6 H5 N O3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cn1
IUPAC-Name 5-Hydroxypyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Formelmasse 139.0269